주요 문서
649384
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12ClNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
281.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H12ClNO2S/c1-2-17-13(16)12-10(15)7-11(18-12)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
InChI key
VOIKQRXCKXHXNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)