문서
649368
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
249.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
276-280 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O