Key Documents
649015
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidene-bis(4-fluoroaniline)
97%
동의어(들):
N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis(4-fluoroaniline), Terephthalbis(4-fluoroaniline)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4N=CHC6H4CH=NC6H4F
CAS Number:
Molecular Weight:
320.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H14F2N2/c21-17-5-9-19(10-6-17)23-13-15-1-2-16(4-3-15)14-24-20-11-7-18(22)8-12-20/h1-14H/b23-13+,24-14+
InChI key
VBCDABROGMPOGB-RNIAWFEPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable