Key Documents
648949
Sigma-Aldrich
2-(2-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
density
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
CC(O)(C#C)c1ccccc1F
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-6-4-5-7-9(8)11/h1,4-7,12H,2H3
InChI key
OLJDZKKBLLNDGJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)