Key Documents
648922
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
CAS Number:
Molecular Weight:
164.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.514
density
1.111 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(O)(C#C)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-4-6-9(11)7-5-8/h1,4-7,12H,2H3
InChI key
JEHIMMYBAYPVHN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)