문서
648817
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
동의어(들):
6-Methyl-2-pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 6-Methyl-2-pyridineboronic acid[2,2¢-(phenylimino)diethanol]ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
SMILES string
CC1=CC=CC(B(OCC2)OCCN2C3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C16H19BN2O2/c1-14-6-5-9-16(18-14)17-20-12-10-19(11-13-21-17)15-7-3-2-4-8-15/h2-9H,10-13H2,1H3
InChI key
QSRALKLINGVTIE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
May contain varying amounts of Isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers.
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable