주요 문서
648795
Sigma-Aldrich
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
96%
동의어(들):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
255.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
solid
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
InChI key
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)