문서
648477
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylate
96%
동의어(들):
5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
227.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
154-158 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-13(15)12-7-6-11(17-12)10-4-2-9(8-14)3-5-10/h2-7H,1H3
InChI key
KXWHTAUZNSVTPO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable