주요 문서
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
10 wt. % in H2O
동의어(들):
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
Molecular Weight:
73811.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
설명
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
양식
solution
분자량
generation 6
특징
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
농도
10 wt. % in H2O
표면기 개수
256
bp
100 °C
density
1.00 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Contains 256 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
포장
unit weight includes solvent
법적 정보
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)