문서
647144
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3-dimethoxynaphthalene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
267.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc2ccccc2c(Br)c1OC
InChI
1S/C12H11BrO2/c1-14-10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
InChI key
XZZRGEPWNYCNGI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup