주요 문서
647128
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine
97%
동의어(들):
Cyclohexyl-1-piperazinylmethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
84-89 °C (lit.)
SMILES string
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
InChI key
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)