주요 문서
646695
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)pyrazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
193.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
172-176 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
InChI key
XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)