문서
646504
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(3-hydroxyphenyl)benzoate
97%
동의어(들):
Methyl 3′-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4C6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)11-7-5-10(6-8-11)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,15H,1H3
InChI key
LIQIQAWUDHGWSL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable