주요 문서
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-acetylaniline
90%
동의어(들):
1-(4-(((2-Chlorophenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-(2-Chlorobenzylideneamino)acetophenone, 4-Acetyl-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
257.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
90%
mp
103-107 °C
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
InChI key
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)