주요 문서
645621
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH3)C6H3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.605 (lit.)
bp
48 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)