Key Documents
645575
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(Cl)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI key
SUFOLDHSHRVSQV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves