주요 문서
645508
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(4′-chlorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13BBrClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
355.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Br)c(OCc2ccc(Cl)cc2)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrClO3/c1-9-6-12(15(18)19)14(13(16)7-9)20-8-10-2-4-11(17)5-3-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3
InChI key
DKUPKFVGBUWCOP-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)