주요 문서
645400
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(2′-fluorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13BBrFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
338.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
132-137 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Br)c(OCc2ccccc2F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrFO3/c1-9-6-11(15(18)19)14(12(16)7-9)20-8-10-4-2-3-5-13(10)17/h2-7,18-19H,8H2,1H3
InChI key
RJFAJIGWAZAOBQ-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)