문서
645265
Sigma-Aldrich
3-(3′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12BClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
262.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
OB(O)c1cccc(OCc2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-3-10(7-12)9-18-13-6-2-4-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
ZSNYOIJMFZLJES-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable