주요 문서
645192
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-propoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
214.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
92-97 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI key
FZDSWPMDXOYUBB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)