주요 문서
645184
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BF2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
187.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(F)c(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
ISQCHQGYKNHYGP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)