주요 문서
644870
Sigma-Aldrich
3-Isopropylpyrazole-4-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
215-219 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)c1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)6-5(7(10)11)3-8-9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
SWNONMWOFAXQHM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)