주요 문서
644846
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropylpyrazole-4-carboxylic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
264-268 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1c[nH]nc1C2CC2
InChI
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
BDRDAUXEHDELHS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)