문서
644625
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrazide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8BrN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NNC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H8BrN3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(14-16-9)10(15)13-12/h1-5H,12H2,(H,13,15)
InChI key
MKPZSOFCTGFTNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves