Key Documents
644471
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
purification grade
동의어(들):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
Grade
purification grade
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
형태
liquid
autoignition temp.
396 °F
expl. lim.
10.4 %
불순물
≤0.003% water
증발 잔류물
≤0.0005%
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)