주요 문서
644366
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-indanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
분석
97%
양식
solid
mp
95-99 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
SMILES string
Brc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H7BrO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3H,4-5H2
InChI key
UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)