주요 문서
644269
Sigma-Aldrich
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
245.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
124-128 °C/0.02 mmHg (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1Cl
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI key
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)