문서
644226
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylbenzyl)piperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18N2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
77-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
InChI key
GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable