주요 문서
644056
Sigma-Aldrich
4-(3-Aminophenyl)benzonitrile
97%
동의어(들):
3′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 3′-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
119-123 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Nc1cccc(c1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-2-1-3-13(15)8-12/h1-8H,15H2
InChI key
FMVREQADBPVLTH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)