주요 문서
643475
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
97%
동의어(들):
N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
154-158 °C (lit.)
작용기
amide
bromo
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI key
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)