주요 문서
64297
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SO3CH2CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.13
Beilstein:
1863049
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.367
density
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
InChI key
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Reagent for 2,2,2-trifluoroethylations, e.g. ether formation
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)