주요 문서
642894
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylbenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(OCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
QEFQGRZFYWPDSU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)