Key Documents
642711
Sigma-Aldrich
2-(3-Pyridyl)-1H-benzimidazole
97%
동의어(들):
2-(3-Pyridyl)benzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9N3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES string
c1cncc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-11-10(5-1)14-12(15-11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,(H,14,15)
InChI key
BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)