주요 문서
642703
Sigma-Aldrich
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
mp
234-238 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9ClN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Maojiang Song et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 196, 49-57 (2018-02-13)
Due to wide variety of biological and pharmacological activities of benzimidazole derivatives, the differences between 2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole and 2-(4-Chlorophenyl) benzimidazole were researched by employing terahertz time-domain spectroscopy and density functional theory systematically. Although the only difference between their molecular configurations is