문서
642657
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
97%
동의어(들):
5-Chloro-3-phenylanthranil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
229.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2noc(-c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves