Key Documents
642215
Sigma-Aldrich
trans-2-Bromo-β-nitrostyrene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
82-86 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI key
QKFDNZXJABSGIO-AATRIKPKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)