주요 문서
642207
Sigma-Aldrich
trans-3-Bromo-β-nitrostyrene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
60-64 °C (lit.)
작용기
amine
bromo
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
InChI key
NWHBBZILZXZIBO-SNAWJCMRSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)