문서
641812
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-furylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BrO3Zn
Molecular Weight:
284.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
density
0.979 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)o1
InChI
1S/C7H7O3.BrH.Zn/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6;;/h3-4H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SPOXGPWMGANQMR-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup