주요 문서
641553
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-4,5-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
동의어(들):
1,2-Dimethoxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4,5-dimethoxyphenyl)nitroethene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
243.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
163-167 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(Cl)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-9-6-7(3-4-12(13)14)5-8(11)10(9)16-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+
InChI key
AYULBTLOYLJHSB-ONEGZZNKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)