문서
641537
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzyloxy-2-chloro-4-methoxy-β-nitrostyrene
97%
동의어(들):
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)nitroethene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
319.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl