주요 문서
641200
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-di-1-propynylbenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H42
CAS Number:
Molecular Weight:
378.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
66-67 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)Cc1cc(C#CC)c(CC(CC)CCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-7-13-17-23(11-5)19-27-21-26(16-10-4)28(22-25(27)15-9-3)20-24(12-6)18-14-8-2/h21-24H,7-8,11-14,17-20H2,1-6H3
InChI key
CWDFKLNDSGZYPM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)