주요 문서
639524
Sigma-Aldrich
4-(3-Bromobenzyloxy)-3-chlorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11BBrClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
341.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(Br)c2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BBrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7,17-18H,8H2
InChI key
HKBRUUCYKMOURT-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contians varying amounts of anhydride
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)