Key Documents
639516
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16BClO5
CAS Number:
Molecular Weight:
322.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
185-190 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(COc2ccc(cc2Cl)B(O)O)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H16BClO5/c1-20-12-5-10(6-13(8-12)21-2)9-22-15-4-3-11(16(18)19)7-14(15)17/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
InChI key
ALGYTGHGIFYXPT-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)