주요 문서
639443
Sigma-Aldrich
2-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12BClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
262.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
solid
mp
124-129 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccccc1OCc2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-7-3-1-5-10(12)9-18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
OOORTTOHYXWCDV-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)