Key Documents
639397
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-isopropoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
78-83 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI key
WVAMTUDWTJMGSG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)