주요 문서
639249
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzyl alcohol
97%
동의어(들):
5-Fluoro-2-mercaptophenylmethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HSC6H3(F)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
60-64 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H7FOS/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
InChI key
IGEXHILBHGLPBB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)