주요 문서
639222
Sigma-Aldrich
Lithium 2-ethylhexoxide
10-13 wt. % in heptane
동의어(들):
Lithium 2-ethyl-1-hexanolate, Lithium 2-ethyl-1-hexylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
농도
10-13 wt. % in heptane
87-90% in heptanes
불순물
<2% 2-Ethyl-1-hexanol
SMILES string
[Li+].CCCCC(CC)C[O-]
InChI
1S/C8H17O.Li/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h8H,3-7H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
LWKRTMNGAUUVIN-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)