주요 문서
638889
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
208.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
30-34 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(9)7(4-5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
MOZTWWZAQLPJMT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)