문서
63868
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
porous, extent of labeling: ~5.5 mmol/g Cl loading
동의어(들):
Merrifield resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
porous
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
~5.5 mmol/g Cl loading
기질
crosslinked with 5.5% DVB
입자 크기
16-50 mesh
응용 분야
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves