Key Documents
638382
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitromesitylene
97%
동의어(들):
1-Bromo-3-nitro-2,4,6-trimethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
106-107 °C/1.3 mmHg (lit.)
mp
59-64 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c1-5-4-6(2)9(11(12)13)7(3)8(5)10/h4H,1-3H3
InChI key
IUFDRRDWXUSFBG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable